Få mere at vide
Methylacetat, TRC
Artikelnummer. 30472786
Skift visning
Mængde:
25 mL
Artikelnummer. Mængde
30472786 25 mL
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30472786 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM27535025ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl Acetate
CAS 79-20-9
Molekylær formel C3 H6 O2
Mængde 25 mL
Synonym Devoton, Methyl acetate, Methyl ethanoate, NSC 405071, Tereton
InChI formel InChI=1S/C3H6O2/c1-3(4)5-2/h1-2H3
SMIL COC(=O)C
IUPAC navn Methylacetat
Molekylvægt (g/mol) 74.08
Formel vægt 74.0368