Få mere at vide
Methylacetat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl Acetate |
| CAS | 79-20-9 |
| Molekylær formel | C3 H6 O2 |
| Mængde | 5 mL |
| Synonym | Devoton, Methyl acetate, Methyl ethanoate, NSC 405071, Tereton |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6O2/c1-3(4)5-2/h1-2H3 |
| SMIL | COC(=O)C |
| IUPAC navn | Methylacetat |
| Molekylvægt (g/mol) | 74.08 |
| Formel vægt | 74.0368 |