Få mere at vide
Methyl Acetate, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | -98°C |
| Tæthed | 0.93 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 56°C to 58°C/1013 hPa |
| MDL nummer | MFCD00008711 |
| Mængde | 1 L |
| Molekylvægt (g/mol) | 74.08 |
| Grad | Research |