Få mere at vide
Methyl Acetate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10274150 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
2.5 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10274150 500 mL 500ml
10355760 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10274150 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. M/4150/08
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 79-20-9
Molekylær formel C3H6O2
Molekylvægt (g/mol) 74.079
MDL nummer 8711
InChI nøgle KXKVLQRXCPHEJC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6584
ChEBI CHEBI:77700
IUPAC navn methyl acetate
SMIL CC(=O)OC
Tekniske data
Emballage Amber glass bottle
Damptryk 220mbar at 20°C
Viskositet 0.38 mPaS at 20°C
Dampdensitet 2.8
Fysisk form Liquid
Farve Colorless
Smeltepunkt -98°C
Kogepunkt 57.4°C
Mængde 500 mL
Formel vægt 74.08g/mol
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl acetate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.