Få mere at vide
Methyl Acetate-d6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl Acetate-d6 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6O2/c1-3(4)5-2/h1-2H3/i1D3,2D3 |
| Formel vægt | 80.0744 |