Få mere at vide
Methylacetat, 99%
Artikelnummer. 11393536
Skift visning
Mængde:
500 mL
1000 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11393536 2500 mL 2.5 L
11373536 500 mL 500ml
11383536 1000 mL 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11393536 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14475.0F
Request Bulk or Custom Format
CAS: 79-20-9 | C3H6O2 | 74,079 g/mol
Methylacetat bruges som opløsningsmiddel i lim, maling og neglelakfjerner. Det bruges også i klæbemidler, fugemasser og belægninger. Yderligere finder det anvendelse som opløsningsmiddel i kemiske reaktioner såvel som brugt til ekstraktionsformål. Det er involveret i produktionen af eddikesyreanhydrid ved carbonyleringsreaktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelse
Methylacetat anvendes som opløsningsmiddel i lim, maling og neglelakfjerner. Det bruges også i klæbemidler, fugemasser og belægninger. Yderligere finder det anvendelse som opløsningsmiddel i kemiske reaktioner såvel som brugt til ekstraktionsformål. Det er involveret i produktionen af eddikesyreanhydrid ved carbonyleringsreaktion.
Opløselighed Blandbar med
vand.
Noter
Fugtfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79-20-9
Molekylær formel C3H6O2
Molekylvægt (g/mol) 74.079
MDL nummer MFCD00008711
InChI nøgle KXKVLQRXCPHEJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym tereton, devoton, acetic acid, methyl ester, methyl ethanoate, acetic acid methyl ester, methylacetat, acetate de methyle, methylacetaat, methyl acetic ester, octan metylu
PubChem CID 6584
ChEBI CHEBI:77700
IUPAC navn methylacetat
SMIL CC(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl acetate
Smeltepunkt -98°C
Tæthed 0.934
Kogepunkt 56°C to 58°C
Flammepunkt −10°C (14°F)
Lugt Pleasant
Brydningsindeks 1.362
Mængde 2500 mL
FN nummer UN1231
Beilstein 1736662
Merck Index 14,6008
Opløselighedsinformation Miscible with water.
Formel vægt 74.08
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl acetate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl acetate