Få mere at vide
Methylacetat, 99%
Description
Methylacetat bruges som opløsningsmiddel i lim, maling og neglelakfjerner. Det bruges også i klæbemidler, fugemasser og belægninger. Yderligere finder det anvendelse som opløsningsmiddel i kemiske reaktioner såvel som brugt til ekstraktionsformål. Det er involveret i produktionen af eddikesyreanhydrid ved carbonyleringsreaktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Methylacetat anvendes som opløsningsmiddel i lim, maling og neglelakfjerner. Det bruges også i klæbemidler, fugemasser og belægninger. Yderligere finder det anvendelse som opløsningsmiddel i kemiske reaktioner såvel som brugt til ekstraktionsformål. Det er involveret i produktionen af eddikesyreanhydrid ved carbonyleringsreaktion.
Opløselighed Blandbar med
vand.
Noter
Fugtfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Spécification
Spécification
| Kemisk navn eller materiale | Methyl acetate |
| Smeltepunkt | -98 °C |
| Tæthed | 0.934 |
| Kogepunkt | 56 °C til 58 °C |
| Flammepunkt | −10 °C (14 °F) |
| Lugt | Behageligt |
| Brydningsindeks | 1.362 |
| Mængde | 500 mL |
| FN nummer | UN1231 |
| Beilstein | 1736662 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Methyl acetate
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: Methyl acetate
RUO– Kun brug til forskning
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.