Få mere at vide
Methylacetat, 99%, ekstra rent
Artikelnummer. 10676192 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10676192 1 L Glasflaske 1 L
10042310 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10034043 10 L Plast tromle 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10676192 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 181380010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    447.00 DKK
    410.45 DKK / 1 L
    Spare 36.55 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 79-20-9 | C3H6O2 | 74,08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79-20-9
Molekylær formel C3H6O2
Molekylvægt (g/mol) 74.08
MDL nummer MFCD00008711
InChI nøgle KXKVLQRXCPHEJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym tereton, devoton, acetic acid, methyl ester, methyl ethanoate, acetic acid methyl ester, methylacetat, acetate de methyle, methylacetaat, methyl acetic ester, octan metylu
PubChem CID 6584
ChEBI CHEBI:77700
IUPAC navn methylacetat
SMIL CC(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl acetate
Smeltepunkt -98,0 °C
Tæthed 0.9300g/mL
Kogepunkt 57,4 °C
Flammepunkt −10 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CO2CH3
Brydningsindeks 1,3600 til 1,3620
Mængde 1 L
Beilstein 02, 224
Rester efter fordampning 0,001% maks.
Merck Index 15, 6082
Specifik vægtfylde 0.93
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 250 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: blandet med alkohol og æter
Viskositet 0,38 mPa (20 °C)
Formel vægt 74.08
Procent renhed 99%
Grad Ekstra ren
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl acetate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.