Få mere at vide
Methyl acetate, 99+%, Extra Dry, AcroSeal™
Artikelnummer. 10759873 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 mL
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2.5 L
Artikelnummer. 10759873
Brand: Thermo Scientific Acros 371830025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 79-20-9 | C3H6O2 | 74.08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79-20-9
Molekylær formel C3H6O2
Molekylvægt (g/mol) 74.08
MDL nummer MFCD00008711
InChI nøgle KXKVLQRXCPHEJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym tereton, devoton, acetic acid, methyl ester, methyl ethanoate, acetic acid methyl ester, methylacetat, acetate de methyle, methylacetaat, methyl acetic ester, octan metylu
PubChem CID 6584
ChEBI CHEBI:77700
IUPAC navn methylacetat
SMIL CC(=O)OC
Specifications
Kemisk navn eller materiale Methyl acetate
Smeltepunkt -98.0°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9300g/mL
Kogepunkt 57.4°C
Flammepunkt −10°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage AcroSeal glas flaske
Lineær formel CH3CO2CH3
Brydningsindeks 1.3600 to 1.3620
Mængde 2.5 L
Beilstein 02, 224
Rester efter fordampning 0.0005 % max.
Merck Index 15, 6082
Specifik vægtfylde 0.93
Opløselighedsinformation Solubility in water: 250g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Viskositet 0.38 mPa.s (20°C)
Formel vægt 74.08
Procent renhed 99+%
Grad Ekstra tør
Fysisk form Løsning
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Methyl acetate
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.