Få mere at vide
Methylacetat, 99+%, ekstra tørt, AcroSeal™
Artikelnummer. 10037772 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10037772 100 mL 100ml
10195512 1 L 1 L
10759873 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10037772 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 371831000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    352.00 DKK
    281.65 DKK / 100ml
    Spare 70.35 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 79-20-9 | C3H6O2 | 74,08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79-20-9
Molekylær formel C3H6O2
Molekylvægt (g/mol) 74.08
MDL nummer MFCD00008711
InChI nøgle KXKVLQRXCPHEJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym tereton, devoton, acetic acid, methyl ester, methyl ethanoate, acetic acid methyl ester, methylacetat, acetate de methyle, methylacetaat, methyl acetic ester, octan metylu
PubChem CID 6584
ChEBI CHEBI:77700
IUPAC navn methylacetat
SMIL CC(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl acetate
Smeltepunkt -98,0 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9300g/mL
Kogepunkt 57,4 °C
Flammepunkt −10 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage AcroSeal glas flaske
Lineær formel CH3CO2CH3
Brydningsindeks 1,3600 til 1,3620
Mængde 100 mL
Beilstein 02, 224
Rester efter fordampning 0,0005 % maksimalt.
Merck Index 15, 6082
Specifik vægtfylde 0.93
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 250 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: blandet med alkohol og æter
Viskositet 0,38 mPa (20 °C)
Formel vægt 74.08
Procent renhed 99+%
Grad Ekstra tør
Fysisk form Løsning
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl acetate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.