Få mere at vide
Methyl a-Bromo-2-chlorophenylacetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl a-Bromo-2-chlorophenylacetate |
| CAS | 85259-19-4 |
| Molekylær formel | C9 H8 Br Cl O2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Methyl A-Bromo-2-Chlorophenylacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8BrClO2/c1-13-9(12)8(10)6-4-2-3-5-7(6)11/h2-5,8H,1H3 |
| SMIL | COC(=O)C(Br)c1ccccc1Cl |
| IUPAC navn | methyl 2-bromo-2-(2-chlorophenyl)acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 263.52 |
| Formel vægt | 261.9396 |