missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Methyl 9-Octadecenoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 9-Octadecenoate |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h10-11H,3-9,12-18H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 296.2715 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?