Få mere at vide
Methyl 9-Octadecenoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 9-Octadecenoate |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h10-11H,3-9,12-18H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 296.2715 |