missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Methyl 9-Hydroxynon-4-enoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 9-Hydroxynon-4-enoate |
| CAS | 87238-54-8 |
| Molekylær formel | C10H18O3 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | (E)-9-Hydroxy-4-nonenoic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18O3/c1-13-10(12)8-6-4-2-3-5-7-9-11/h2,4,11H,3,5-9H2,1H3/b4-2+ |
| SMIL | COC(=O)CC\C=C\CCCCO |
| IUPAC navn | methyl (E)-9-hydroxynon-4-enoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 186.25 |
| Formel vægt | 186.1256 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?