Få mere at vide
Methyl 9,10-dihydroxystearat, TRC
Artikelnummer. 30476792
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30476792 1 g
30467503 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30476792 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3027501G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1115-01-1
Molekylær formel C19H38O4
Molekylvægt (g/mol) 330.5
Synonym 9,10-Dihydroxystearic Acid Methyl Ester, Methyl 9,10-Dihydroxyoctadecanoate, Methyl 9,10-Dihydroxystearate, NSC 409398
IUPAC navn Methyl 9,10-dihydroxyoctadecanoat
SMIL OC(CCCCCCCC(OC)=O)C(CCCCCCCC)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 9,10-Dihydroxystearate
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C19H38O4/c1-3-4-5-6-8-11-14-17(20)18(21)15-12-9-7-10-13-16-19(22)23-2/h17-18,20-21H,3-16H2,1-2H3
Formel vægt 330.28