Få mere at vide
Methyl 8-klor-8-oxooctanoat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 8-Chloro-8-oxooctanoate |
| CAS | 41624-92-4 |
| Molekylær formel | C9H15ClO3 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 7-(Chloroformyl)heptanoic Acid Methyl Ester, 7-(Methoxycarbonyl)heptanoyl Chloride, 7-Carbomethoxyheptanoyl Chloride, 8-Chloro-8-oxooctanoic Acid Methyl Ester, Methyl 7-(Chlorocarbonyl)heptanoate, Methyl 7-(Chloroformyl)heptanoate, Suberic Chloride Methyl Ester, Suberoyl Chloride Monomethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C9H15ClO3/c1-13-9(12)7-5-3-2-4-6-8(10)11/h2-7H2,1H3 |
| SMIL | COC(=O)CCCCCCC(=O)Cl |
| IUPAC navn | Methyl 8-chlor-8-oxooctanoat |
| Molekylvægt (g/mol) | 206.67 |
| Formel vægt | 206.071 |