Få mere at vide
Methyl 8-chloro-8-oxooctanoate, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 8-chloro-8-oxooctanoate |
| CAS | 41624-92-4 |
| Molekylær formel | C9H15ClO3 |
| MDL nummer | MFCD00134649 |
| Mængde | 250 mg |
| SMIL | O=C(OC)CCCCCCC(Cl)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 206.67 |
| Procent renhed | 98% |