missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

methyl 8,8-dioxo-8lambda6-thia-2,3,5,7-tetraazatricyclo[7.4.0.0,2,6]trideca-1(13),3,5,9,11-pentaene-4-carboxylate, TRC

Artikelnummer. 30483614
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30483614 50 mg
30477408 10 mg
30466630 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30483614 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM33582550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1311315-62-4
Molekylær formel C10H8N4O4S
Molekylvægt (g/mol) 280.25
IUPAC navn methyl 5,5-dioxo-1H-[1,2,4]triazolo[5,1-c][1,2,4]benzothiadiazine-2-carboxylate
SMIL COC(=O)C1=NC2=NS(=O)(=O)c3ccccc3N2N1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale methyl 8,8-dioxo-8lambda6-thia-2,3,5,7-tetraazatricyclo[7.4.0.0,2,6]trideca-1(13),3,5,9,11-pentaene-4-carboxylate
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C10H8N4O4S/c1-18-9(15)8-11-10-13-19(16,17)7-5-3-2-4-6(7)14(10)12-8/h2-5H,1H3,(H,11,12,13)
Formel vægt 280.0266
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.