Få mere at vide
Methyl 7-phenylheptanoat, 98 %
Artikelnummer. 11324825
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11324825 5 g 5g
11314825 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11324825 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17905.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 101689-18-3 | C14H20O2 | 220,31 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 101689-18-3
Molekylær formel C14H20O2
Molekylvægt (g/mol) 220.31
MDL nummer MFCD02093971
InChI nøgle FZSNATXOGRAOIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym acmc-20akft, benzeneheptanoic acid,methyl ester, 7-phenylheptanoic acid methyl ester
PubChem CID 7010318
IUPAC navn methyl-7-phenylheptanoat
SMIL COC(=O)CCCCCCC1=CC=CC=C1
Specifica
Kemisk navn eller materiale Methyl 7-phenylheptanoate
Kogepunkt ∼155 °C (1,5 mmHg)
Brydningsindeks 1.4946
Mængde 5 g
Beilstein 2694776
Formel vægt 220.31
Procent renhed 98%
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.