Få mere at vide
Methyl 7-phenylheptanoate, 98%
Artikelnummer. 11314825
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11314825 1 g 1g
11324825 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11314825 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17905.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 101689-18-3 | C14H20O2 | 220.31 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 101689-18-3
Molekylær formel C14H20O2
Molekylvægt (g/mol) 220.31
MDL nummer MFCD02093971
InChI nøgle FZSNATXOGRAOIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym acmc-20akft, benzeneheptanoic acid,methyl ester, 7-phenylheptanoic acid methyl ester
PubChem CID 7010318
IUPAC navn methyl-7-phenylheptanoat
SMIL COC(=O)CCCCCCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 7-phenylheptanoate
Kogepunkt ∼155°C (1.5mmHg)
Brydningsindeks 1.4946
Mængde 1 g
Beilstein 2694776
Formel vægt 220.31
Procent renhed 98%