Få mere at vide
Methyl 7-bromheptanoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11342239
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11342239 25 g 25g
11332239 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11342239 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27234.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 54049-24-0 | C8H15BrO2 | 223.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54049-24-0
Molekylær formel C8H15BrO2
Molekylvægt (g/mol) 223.11
MDL nummer MFCD02258672
InChI nøgle BXRLUWIDTDLHQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl-7-bromoheptanoate, 7-bromoheptanoic acid methyl ester, heptanoic acid, 7-bromo-, methyl ester, acmc-1aya7, 13-ethyl-17-ethynyl-17-hydroxy-11-methylidene-2,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta a phenanthren-3-one
PubChem CID 554086
IUPAC navn methyl-7-bromheptanoat
SMIL COC(=O)CCCCCCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 7-bromoheptanoate
Tæthed 1.257
Mængde 25 g
Formel vægt 223.11
Procent renhed 98%