Få mere at vide
Methyl 7-bromheptanoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11332239
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11332239 5 g 5g
11342239 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11332239 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27234.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 54049-24-0 | C8H15BrO2 | 223.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54049-24-0
Molekylær formel C8H15BrO2
Molekylvægt (g/mol) 223.11
MDL nummer MFCD02258672
InChI nøgle BXRLUWIDTDLHQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl-7-bromoheptanoate, 7-bromoheptanoic acid methyl ester, heptanoic acid, 7-bromo-, methyl ester, acmc-1aya7, 13-ethyl-17-ethynyl-17-hydroxy-11-methylidene-2,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta a phenanthren-3-one
PubChem CID 554086
IUPAC navn methyl-7-bromheptanoat
SMIL COC(=O)CCCCCCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 7-bromoheptanoate
Tæthed 1.257
Mængde 5 g
Formel vægt 223.11
Procent renhed 98%
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.