missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Methyl 7-Azaindole-3-glyoxylate, TRC

Artikelnummer. 30476432
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30476432 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30476432 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM28867550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Methyl 7-Azaindole-3-glyoxylate
CAS 357263-49-1
Molekylær formel C10 H8 N2 O3
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C10H8N2O3/c1-15-10(14)8(13)7-5-12-9-6(7)3-2-4-11-9/h2-5H,1H3,(H,11,12)
SMIL COC(=O)C(=O)c1c[nH]c2ncccc12
IUPAC navn methyl 2-oxo-2-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)acetate
Molekylvægt (g/mol) 204.18
Formel vægt 204.0535
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.