Få mere at vide
Methyl 7-Azaindole-3-glyoxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 7-Azaindole-3-glyoxylate |
| CAS | 357263-49-1 |
| Molekylær formel | C10 H8 N2 O3 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8N2O3/c1-15-10(14)8(13)7-5-12-9-6(7)3-2-4-11-9/h2-5H,1H3,(H,11,12) |
| SMIL | COC(=O)C(=O)c1c[nH]c2ncccc12 |
| IUPAC navn | methyl 2-oxo-2-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 204.18 |
| Formel vægt | 204.0535 |