Få mere at vide
Methyl-6H-thieno[2,3-b]pyrrol-5-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10331673
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10331673 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10239432 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10331673 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC39322DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 118465-49-9
Molekylær formel C8H7NO2S
Molekylvægt (g/mol) 181.209
MDL nummer MFCD07772830
InChI nøgle YBIAQTPXONLBJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 6h-thieno 2,3-b pyrrole-5-carboxylate, methyl thiopheno 3,2-d pyrrole-5-carboxylate, 5-methoxycarbonyl-6h-thieno 2,3-b pyrrole
PubChem CID 7164601
IUPAC navn methyl-6H-thieno[2,3-b]pyrrol-5-carboxylat
SMIL COC(=O)C1=CC2=C(N1)SC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 6H-thieno[2, 3-b]pyrrole-5-carboxylate
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 181.21
Procent renhed 97%