Få mere at vide
Methyl-6H-thieno[2,3-b]pyrrol-5-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10239432
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
Artikelnummer. 10239432
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC39322EA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 118465-49-9
Molekylær formel C8H7NO2S
Molekylvægt (g/mol) 181.209
MDL nummer MFCD07772830
InChI nøgle YBIAQTPXONLBJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 6h-thieno 2,3-b pyrrole-5-carboxylate, methyl thiopheno 3,2-d pyrrole-5-carboxylate, 5-methoxycarbonyl-6h-thieno 2,3-b pyrrole
PubChem CID 7164601
IUPAC navn methyl-6H-thieno[2,3-b]pyrrol-5-carboxylat
SMIL COC(=O)C1=CC2=C(N1)SC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 6H-thieno[2, 3-b]pyrrole-5-carboxylate
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 181.21
Procent renhed 97%