Få mere at vide
Methyl (6-(phenylsulfinyl)-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)carbamate, 99%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31007312
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
5 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
100mg
1g
25g
500g
5g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
31007312 500 g 500g
31004907 100 mg 100mg
30998839 5 g 5g
30993831 100 g 100g
30997425 1 g 1g
30994757 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 31007312 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD146493500g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl (6-(phenylsulfinyl)-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)carbamate
CAS 53716-50-0
Molekylær formel C15H13N3O3S
MDL nummer MFCD00801063
Mængde 500 g
SMIL O=C(OC)NC1=NC2=CC=C(S(C3=CC=CC=C3)=O)C=C2N1
Molekylvægt (g/mol) 315.35
Procent renhed 99%