Få mere at vide
Methyl 6-Methylnicotinate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 6-Methylnicotinate |
| CAS | 5470-70-2 |
| Molekylær formel | C8 H9 N O2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 3-Pyridinecarboxylic acid','6-methyl-','methyl ester, Nicotinic acid','6-methyl-','methyl ester (7CI,8CI), 3-(Methoxycarbonyl)-6-methylpyridine, 5-Methoxycarbonyl-2-methylpyridine, 6-Methyl-3-pyridinecarboxylic acid methyl ester, 6-Methylnicotinic acid methyl ester, Methyl 6-methyl-3-pyridinecarboxylate, Methyl 6-methylaminonicotinate, Methyl 6-methylnicotinate, NSC 27973, Methyl 6-methylpyridine-3-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO2/c1-6-3-4-7(5-9-6)8(10)11-2/h3-5H,1-2H3 |
| SMIL | COC(=O)c1ccc(C)nc1 |
| IUPAC navn | methyl 6-methylpyridine-3-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 151.16 |
| Formel vægt | 151.0633 |