Få mere at vide
Methyl 6-Methyl-1H-indole-2-carboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 6-Methyl-1H-indole-2-carboxylate |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11NO2/c1-7-3-4-8-6-10(11(13)14-2)12-9(8)5-7/h3-6,12H,1-2H3 |
| Formel vægt | 189.079 |