Få mere at vide
Methyl 6-methoxynicotinat, 98%
Artikelnummer. 11485726
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11485726 250 g 250g
11465726 10 g 10g
11475726 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11485726 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20808.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-08-2026
CAS: 26218-80-4 | C8H9NO3 | 167,164 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26218-80-4
Molekylær formel C8H9NO3
Molekylvægt (g/mol) 167.164
MDL nummer MFCD00674130
InChI nøgle OVLDWZNVBDRZNN-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 6-methoxynicotinate, 6-methoxynicotinic acid methyl ester, methyl 2-methoxypyridine-5-carboxylate, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-methoxy-, methyl ester, methyl 2-methoxy-5-pyridinecarboxylate, 2-methoxy-5-methoxycarbonyl pyridine, pubchem14334, acmc-1cdoo, methyl-6-methoxynicotinate, methyl6-methoxy-nicotinate
PubChem CID 586039
IUPAC navn methyl-6-methoxypyridin-3-carboxylat
SMIL COC1=NC=C(C=C1)C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 6-methoxynicotinate
Smeltepunkt ∼48°C to 53°C
Mængde 250 g
Formel vægt 167.16
Procent renhed 98%