Få mere at vide
Methyl 6-Methoxy-2-naphthylacetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 6-Methoxy-2-naphthylacetate |
| CAS | 23981-48-8 |
| Molekylær formel | C14 H14 O3 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14O3/c1-16-13-6-5-11-7-10(8-14(15)17-2)3-4-12(11)9-13/h3-7,9H,8H2,1-2H3 |
| SMIL | COC(=O)Cc1ccc2cc(OC)ccc2c1 |
| IUPAC navn | methyl 2-(6-methoxynaphthalen-2-yl)acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 230.26 |
| Formel vægt | 230.0943 |