Få mere at vide
Methyl 6-Methoxy-2-naphthylacetate-d6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 6-Methoxy-2-naphthylacetate-d6 |
| CAS | 1246815-39-3 |
| Molekylær formel | C14H8D6O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 6-Methoxy-2-naphthaleneacetic Acid Methyl Ester-d6 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14O3/c1-16-13-6-5-11-7-10(8-14(15)17-2)3-4-12(11)9-13/h3-7,9H,8H2,1-2H3/i1D3,2D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])OC(=O)Cc1ccc2cc(OC([2H])([2H])[2H])ccc2c1 |
| IUPAC navn | trideuteriomethyl 2-[6-(trideuteriomethoxy)naphthalen-2-yl]acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 236.3 |
| Formel vægt | 236.132 |