Få mere at vide
Methyl 6-(hydroxymethyl)pyridine-2-carboxylate, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15428526
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15428526 1 g 1g
15448526 250 mg 250mg
15438526 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15428526 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63793.03
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39977-44-1
Molekylær formel C8H9NO3
Molekylvægt (g/mol) 167.164
MDL nummer MFCD03840850
InChI nøgle DVIUNMLAPDJWHL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11513809
IUPAC navn methyl-6-(hydroxymethyl)pyridin-2-carboxylat
SMIL COC(=O)C1=NC(=CC=C1)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 6-(hydroxymethyl)pyridine-2-carboxylate
Farve Hvid
Mængde 1 g
Synonym methyl 6-hydroxymethyl picolinate, methyl 6-hydroxymethyl pyridine-2-carboxylate, methyl-6-hydroxymethyl-2-carboxylate pyridine, 6-hydroxymethyl-2-pyridinecarboxylic acid methyl ester, 6-hydroxymethyl-pyridine-2-carboxylic acid methyl ester, methyl 6-hydroxymethyl-2-pyridinecarboxylate, methyl6-hydroxymethyl picolinate, 2-pyridinecarboxylic acid, 6-hydroxymethyl-, methyl ester, methyl 6-hydroxymethyl-2-pyridine carboxylic acid, 2-pyridinecarboxylicacid, 6-hydroxymethyl-, methyl ester
Formel vægt 167.16
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof