Få mere at vide
Methyl-6-formylpyridin-2-carboxylat, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 6-formylpyridine-2-carboxylate |
| CAS | 69950-65-8 |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Molekylær formel | C8H7NO3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | methyl 6-formyl-2-pyridinecarboxylate, methyl 6-formylpicolinate, 6-formyl-2-pyridine carboxylic acid methyl ester, 2-pyridinecarboxylic acid, 6-formyl-, methyl ester, methyl6-formyl-2-pyridinecarboxylate, 2-formyl-6-methoxycarbonyl pyridine, 6-formylpyridine-2-carboxylic acid methyl ester, acmc-1b7li, 6-formyl-pyridine-2-carboxylic acid methyl ester |
| InChI nøgle | CERBENZCBVYKEF-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | COC(=O)C1=CC=CC(=N1)C=O |
| IUPAC navn | methyl-6-formylpyridin-2-carboxylat |
| Molekylvægt (g/mol) | 165.148 |
| Vis mere |