Få mere at vide
Methyl 6-fluoronicotinate, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15467818
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15467818 1 g 1g
15477818 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15467818 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61302.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1427-06-1
Molekylær formel C7H6FNO2
Molekylvægt (g/mol) 155.128
MDL nummer MFCD03095098
InChI nøgle HLYBWNNPVXFCPZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 13758765
IUPAC navn methyl-6-fluorpyridin-3-carboxylat
SMIL COC(=O)C1=CN=C(C=C1)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 6-fluoronicotinate
Smeltepunkt 48°C to 52°C
Flammepunkt 99°C (210°F)
Mængde 1 g
Synonym methyl 6-fluoronicotinate, 6-fluoronicotinic acid methyl ester, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-fluoro-, methyl ester, 6-fluoronicotinicacidmethylester, methyl6-fluoropyridine-3-carboxylate, 6-fluoro-3-methoxycarbonyl pyridine, 6-fluoro-nicotinic acid methyl ester, 6-fluoro-3-pyridinecarboxylic acid methyl ester, pubchem10629, methyl6-fluoronicotinate
Formel vægt 155.13
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof