Få mere at vide
Methyl 6-chloropyridin-2-carboxylat, 95%
Beskrivelse
Methyl-6-chlorpyridin-2-carboxylat blev koblet med 2-(trimethylstannyl)pyridin for at give methyl-2,2a-bipyridin-6-carboxylat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
for at give methyl 2,2′ -bipyridin-6-carboxylat.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, varme.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 6-chloropyridine-2-carboxylate |
| Smeltepunkt | 92 °C til 98 °C (litteratur) |
| Farve | Gul |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 128580 |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand. |
| Formel vægt | 171.58 |
| Procent renhed | 95% |
| Fysisk form | Fast stof |