Få mere at vide
Methyl 6-chloropyridine-2-carboxylate, 95%
Artikelnummer. 15451039
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15451039 5 g 5g
15461039 25 g 25g
15471039 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15451039 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64023.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6636-55-1 | C7H6ClNO2 | 171.58 g/mol
Methyl-6-chlorpyridin-2-carboxylat blev koblet med 2-(trimethylstannyl)pyridin for at give methyl-2,2a-bipyridin-6-carboxylat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Methyl-6-chlorpyridin-2-carboxylat blev koblet med 2-(trimethylstannyl)pyridin
for at give methyl 2,2′ -bipyridin-6-carboxylat.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6636-55-1
Molekylær formel C7H6ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 171.58
MDL nummer MFCD00155391
InChI nøgle TWUXBVMXSBEKHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 6-chloropicolinate, methyl 6-chloro-2-pyridinecarboxylate, 2-pyridinecarboxylic acid, 6-chloro-, methyl ester, 2-chloropyridine-6-carboxylate methyl, 6-chloro-2-picolinic acid methyl ester, 6-chloropicolinic acid methyl ester, methyl 2-chloro-6-pyridinecarboxylate, methyl 2-chloropyridine-6-carboxylate, 6-chloro-pyridine-2-carboxylic acid methyl ester, 6-chloro-2-pyridinecarboxylic acid methyl ester
PubChem CID 242723
IUPAC navn methyl-6-chlorpyridin-2-carboxylat
SMIL COC(=O)C1=NC(=CC=C1)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 6-chloropyridine-2-carboxylate
Smeltepunkt 92°C to 98°C (literature)
Farve Gul
Mængde 5 g
Beilstein 128580
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 171.58
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof