Få mere at vide
Methyl 6-chloropyridazin-4-carboxylat, 97%
Artikelnummer. 10331230 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10331230 5 g Glasflaske 5g
10098289 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10331230 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 432980050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-09-2026
CAS: 1093860-48-0 | C6H5ClN2O2 | 172,57 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1093860-48-0
Molekylær formel C6H5ClN2O2
Molekylvægt (g/mol) 172.57
MDL nummer MFCD16660968
InChI nøgle QYQHGLKSLGUINZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloro-pyridazine-4-carboxylic acid methyl ester, methyl6-chloropyridazine-4-carboxylate, 4-pyridazinecarboxylicacid, 6-chloro-, methyl ester, 6-chloro-4-pyridazinecarboxylic acid, methyl ester, 4-pyridazinecarboxylic acid, 6-chloro-, methyl ester
PubChem CID 45790080
IUPAC navn methyl-6-chlorpyridazin-4-carboxylat
SMIL COC(=O)C1=CC(Cl)=NN=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 6-chloropyridazine-4-carboxylate
Smeltepunkt 88,4 °C til 88,5 °C
Farve Brun til farveløs
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 172.57
Procent renhed 97%
Fysisk form Liquid or Low Melting Solid