Få mere at vide
Methyl 6-chloropicolinate, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 6-chloropicolinate |
| CAS | 6636-55-1 |
| Molekylær formel | C7H6ClNO2 |
| MDL nummer | MFCD00155391 |
| Mængde | 10 g |
| SMIL | O=C(C1=NC(Cl)=CC=C1)OC |
| Molekylvægt (g/mol) | 171.58 |
| Procent renhed | 98% |