Få mere at vide
Methyl 6-chloronicotinat, TRC
Artikelnummer. 30475506
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30475506 25 g
1 options
Artikelnummer. 30475506 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM29527525G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 6-Chloronicotinate
CAS 73781-91-6
Molekylær formel C7H6ClNO2
Mængde 25 g
Synonym 6-Chloro-3-pyridinecarboxylic Acid Methyl Ester, 2-Chloro-5-(methoxycarbonyl)pyridine, 6-Chloronicotinic Acid Methyl Ester, 6-Chloropyridine-3-carboxylic Acid Methyl Ester, Methyl 2-Chloropyridin-5-ylcarboxylate, Methyl 2-Chloropyridine-5-carboxylate, Methyl 6-Chloro-3-pyridinecarboxylate, NSC 78316
InChI formel InChI=1S/C7H6ClNO2/c1-11-7(10)5-2-3-6(8)9-4-5/h2-4H,1H3
SMIL COC(=O)c1ccc(Cl)nc1
IUPAC navn Methyl 6-chloropyridin-3-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 171.58
Formel vægt 171.0087