Få mere at vide
Methyl 6-chloronicotinat, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 6-chloronicotinate |
| Smeltepunkt | 83 °C til 88 °C |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 128648 |
| Synonym | methyl 6-chloronicotinate, 6-chloronicotinic acid methyl ester, methyl6-chloronicotinate, methyl 2-chloropyridine-5-carboxylate, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-chloro-, methyl ester, methyl 6-chloro-3-pyridinecarboxylate, 6-chloro-3-pyridinecarboxylic acid methyl ester, pubchem13584, methyl-6-chloronicotinate, methyl 6-chloro-nicotinate |
| Formel vægt | 171.58 |
| Procent renhed | 98% |