Få mere at vide
Methyl-6-chlornikotinat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11428583
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11428583 5 g 5g
11418583 1 g 1g
11438583 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11428583 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10396.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 73781-91-6 | C7H6ClNO2 | 171.58 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 73781-91-6
Molekylær formel C7H6ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 171.58
MDL nummer MFCD00023420
InChI nøgle RMEDXVIWDFLGES-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 254249
IUPAC navn methyl-6-chlorpyridin-3-carboxylat
SMIL COC(=O)C1=CN=C(C=C1)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 6-chloronicotinate
Smeltepunkt 83°C to 88°C
Mængde 5 g
Beilstein 128648
Synonym methyl 6-chloronicotinate, 6-chloronicotinic acid methyl ester, methyl6-chloronicotinate, methyl 2-chloropyridine-5-carboxylate, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-chloro-, methyl ester, methyl 6-chloro-3-pyridinecarboxylate, 6-chloro-3-pyridinecarboxylic acid methyl ester, pubchem13584, methyl-6-chloronicotinate, methyl 6-chloro-nicotinate
Formel vægt 171.58
Procent renhed 98%