Få mere at vide
Methyl 6-Chloro-5-hydroxynicotinate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 6-Chloro-5-hydroxynicotinate |
| CAS | 915107-30-1 |
| Molekylær formel | C7H6ClNO3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 6-Chloro-5-hydroxy-3-pyridinecarboxylic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6ClNO3/c1-12-7(11)4-2-5(10)6(8)9-3-4/h2-3,10H,1H3 |
| SMIL | O=C(OC)C1=CC(O)=C(Cl)N=C1 |
| IUPAC navn | methyl 6-chloro-5-hydroxynicotinate |
| Molekylvægt (g/mol) | 187.58 |
| Formel vægt | 187 |