Få mere at vide
Methyl 6-bromoindole-2-carboxylate, 97%
Beskrivelse
Methyl 6-bromoindol-2-carboxylat, bruges som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt til organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Methyl 6-bromoindole-2-carboxylate, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
Solubility
Soluble in acetone.
Notes
Heat sensitive. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Stable under recommended storage conditions. Keep away from strong oxidizing agents.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 6-bromoindole-2-carboxylate |
| Farve | White |
| Molekylær formel | C11H10BrNO2 |
| Mængde | 250 mg |
| Opløselighedsinformation | Soluble in acetone. |
| InChI nøgle | FVMZWWFKRMBNSZ-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | CCOC(=O)C1=CC2=C(N1)C=C(C=C2)Br |
| Molekylvægt (g/mol) | 268.11 |
| Formel vægt | 254.08 |
| Procent renhed | 97% |
| Vis mere |