Få mere at vide
Methyl 6-bromoindol-2-carboxylat, 97%
Artikelnummer. 15499738
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15499738 1 g 1g
15419748 250 mg 250mg
15409748 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15499738 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63187.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
CAS: 372089-59-3 | C11H10BrNO2 | 268,11 g/mol
Methyl 6-bromoindol-2-carboxylat, bruges som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt til organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methyl 6-bromoindol-2-carboxylat, bruges som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt til organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Opløselig i
acetone.
Noter
Varmefølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 372089-59-3
MDL nummer MFCD03094942
Synonym ethyl 6-bromoindole-2-carboxylate, 6-bromoindole-2-carboxylic acid ethyl ester, 6-bromo-1h-indole-2-carboxylic acid ethyl ester, 1h-indole-2-carboxylic acid, 6-bromo-, ethyl ester, 6-bromo-2-indolecarboxylic ethyl ester, 6-bromo-2-ethoxylcarbonyl-1h-indole, 6-bromo-2-carbethoxyindole, 6-bromo-2-carboethoxyindole, 1h-indole-2-carboxylicacid, 6-bromo-, ethyl ester
PubChem CID 7009496
IUPAC navn ethyl-6-brom-lH-indol-2-carboxylat
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 6-bromoindole-2-carboxylate
Farve Hvid
Molekylær formel C11H10BrNO2
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Opløselig i acetone.
InChI nøgle FVMZWWFKRMBNSZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCOC(=O)C1=CC2=C(N1)C=C(C=C2)Br
Molekylvægt (g/mol) 268.11
Formel vægt 254.08
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver