Få mere at vide
Methyl 6-bromohexanoate, 96+%
Artikelnummer. p-3593460 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 10687664
Brand: Thermo Scientific Acros 392690050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 14273-90-6 | C7H13BrO2 | 209.08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14273-90-6
Molekylær formel C7H13BrO2
Molekylvægt (g/mol) 209.08
MDL nummer MFCD00187528
InChI nøgle KYLVAMSNNZMHSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromohexanoic acid methyl ester, hexanoic acid, 6-bromo-, methyl ester, methyl-6-bromohexanoate, methyl6-bromohexanoate, pubchem16910, methyl 6-bromo-hexanoate, 6-bromo-hexanoic acid methyl ester, 6-bromo-hexanoic acid-methyl ester, 6-bromo-henxanoic acid methyl ester, hexanoic acid,6-bromo-, methyl ester
PubChem CID 4170292
IUPAC navn methyl-6-bromhexanoat
SMIL COC(=O)CCCCCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 6-bromohexanoate
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.3160g/mL
Kogepunkt 150.0°C (50.0 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel Br(CH2)5C(O)OCH3
Brydningsindeks 1.4630 to 1.4650
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.316
Formel vægt 209.08
Procent renhed 96+%
Fysisk form Væske