Få mere at vide
Methyl 6-bromo-5-fluoronicotinate, 98%
Beskrivelse
Nyttigt mellemprodukt til farmaceutisk og organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
.
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand.
Noter
Lysfølsom. Opbevares mørkt. Opbevares væk fra oxidationsmiddel. Opbevares i fryseren ved (-20 °C).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 6-bromo-5-fluoronicotinate |
| Mængde | 5 g |
| Følsomhed | Light sensitive |
| Opløselighedsinformation | Slightly soluble in water. |
| Formel vægt | 234.02 |
| Procent renhed | 98% |