Få mere at vide
Methyl 6-bromo-5-fluoronicotinate, 98%
Artikelnummer. 15431589
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15431589 1 g 1g
15451589 250 mg 250mg
15441589 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15431589 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64395.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1214336-88-5 | C7H5BrFNO2 | 234.02 g/mol
Nyttigt mellemprodukt til farmaceutisk og organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Nyttigt mellemprodukt til farmaceutisk og organisk syntese
.
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand.
Noter
Lysfølsom. Opbevares mørkt. Opbevares væk fra oxidationsmiddel. Opbevares i fryseren ved (-20 °C).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1214336-88-5
Molekylær formel C7H5BrFNO2
Molekylvægt (g/mol) 234.02
MDL nummer MFCD14698110
InChI nøgle PXHKAVXJQLVUBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 6-bromo-5-fluoronicotinate, 6-bromo-5-fluoro-nicotinic acid methyl ester, 2-bromo-3-fluoro-5-methoxycarbonyl pyridine, methyl6-bromo-5-fluoronicotinate, abbypharma ap-30-7441, 6-bromo-5-fluoropyridine-3-carboxylate, methyl 2-bromo-3-fluoro-5-pyridinecarboxylate, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-bromo-5-fluoro-, methyl ester
PubChem CID 46311203
IUPAC navn methyl-6-brom-5-fluorpyridin-3-carboxylat
SMIL COC(=O)C1=CC(F)=C(Br)N=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 6-bromo-5-fluoronicotinate
Mængde 1 g
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 234.02
Procent renhed 98%