Få mere at vide
Methyl 6-Bromo-4-chloronicotinate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 6-Bromo-4-chloronicotinate |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5BrClNO2/c1-12-7(11)4-3-10-6(8)2-5(4)9/h2-3H,1H3 |
| Formel vægt | 248.9192 |