Få mere at vide
Methyl 6-Bromo-2-napthoat, TRC
Artikelnummer. 30480514
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30480514 5 g
1 options
Artikelnummer. 30480514 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2943055G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 6-Bromo-2-naphthoate
CAS 33626-98-1
Molekylær formel C12 H9 Br O2
Mængde 5 g
Synonym 2-Naphthalenecarboxylic acid, 6-bromo-, methyl ester, 2-Naphthoic acid, 6-bromo-, methyl ester (8CI), 6-Bromonaphthalene-2-carboxylic acid methyl ester, Methyl 6-bromo-2-naphthoate, Methyl 6-bromonaphthalene-2-carboxylate
InChI formel InChI=1S/C12H9BrO2/c1-15-12(14)10-3-2-9-7-11(13)5-4-8(9)6-10/h2-7H,1H3
SMIL COC(=O)c1ccc2cc(Br)ccc2c1
IUPAC navn Methyl 6-bromonaphthalen-2-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 265.1
Formel vægt 263.9786